CAS RN 23127-41-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Acetil-S-alil-L-cisteína, TRC
CAS: 23127-41-5 Fórmula molecular: C8 H13 N O3 S Peso molecular (g/mol): 203.26 Sinónimo: N-Acetyl-S-2-propen-1-yl-L-cysteine,L-N-Acetyl-3-(allylthio)alanine,Allylmercapturic Acid,S-Allylmercapturic Acid Nombre IUPAC: (2R)-2-acetamido-3-alilsulfanilo-ácido propanoico SMILES: CC(=O)N[C@@H](CSCC=C)C(=O)O