CAS RN 2307-69-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Isopropil p-Tosilito, TRC
CAS: 2307-69-9 Fórmula molecular: C10 H14 O3 S Peso molecular (g/mol): 214.28 Sinónimo: Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 1-methylethyl ester,p-Toluenesulfonic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI),2-Propyl tosylate,4-Methylbenzenesulfonic acid 1-methylethyl ester,Isopropyl 4-Methylbenzenesulfonate,Isopropyl p-methylbenzenesulfonate,Isopropyl p-toluenesulfonate,Isopropyl p-tosylate,Isopropyl tosylate,Toluene-4-sulfonic acid isopropyl ester Nombre IUPAC: Propan-2-Il 4-metilbenzenosulfonato SMILES: CC(C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1