CAS RN 23060-14-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Mercapto-succínico éster dietílico, TRC
CAS: 23060-14-2 Fórmula molecular: C8 H14 O4 S Peso molecular (g/mol): 206.26 Sinónimo: 2-Mercaptosuccinic acid-diethyl ester,Butanedioic acid, 2-mercapto-, 1,4-diethyl ester (ACI),1,4-Diethyl 2-mercaptobutanedioate (ACI),Butanedioic acid, mercapto-, diethyl ester (9CI),Succinic acid, mercapto-, diethyl ester (6CI, 8CI),1,4-Diethyl 2-sulfanylbutanedioate,2-Mercaptosuccinic acid diethyl ester,Diethyl 2-mercaptosuccinate,Diethyl 2-thiosuccinate,Diethyl mercaptosuccinate,Ethyl mercaptosuccinate Nombre IUPAC: Dietilo 2-sulfanilbutanedioato SMILES: CCOC(=O)CC(S)C(=O)OCC