CAS RN 2305824-51-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Diclorhidrato de N-[3-(3-cloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-il)propil]-N,N',N'-trimetilpropano-1,3-diamina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.