accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNOOCl

CAS RN 23056-36-2

IUPAC Nombre: 2-chloro-4-nitropyridine
Sinónimos: 2-chloro-4-nitropyridine
Peso molecular (g/mol): 158.54
Fórmula molecular: C5H3ClN2O2
InChi Key: LIEPVGBDUYKPLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=NC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados