CAS RN 23039-03-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,4,5-Tricloro-1,3-benzenedicarbonitrilo, TRC
CAS: 23039-03-4 Fórmula molecular: C8HCl3N2 Peso molecular (g/mol): 231.47 Sinónimo: 2,4,5-Trichloroisophthalonitrile,2,4,5-Trichloroisophthalonitrile,2,5,6-Trichloro-1,3-dicyanobenzene,6-Dechloro Chlorothalonil Nombre IUPAC: 2,4,5-triclorobenceno-1,3-dicarbonitrilo SMILES: C1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)C#N)Cl)C#N