CAS RN 2300155-89-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Acetil-L-cisteína-13C3,15N, TRC
CAS: 2300155-89-7 Fórmula molecular: C213C3H915NO3S Peso molecular (g/mol): 167.17 Sinónimo: ACC-13C3,15N,Acetadote-13C3,15N,Acetilcysteina-13C3,15N,Acetylcysteine-13C3,15N,Airbron-13C3,15N,Broncholysin-13C3,15N,Brunac-13C3,15N,Exomuc-13C3,15N,Fabrol-13C3,15N,Fluatox-13C3,15N,Fluibiotic-13C3,15N,Fluimicil-13C3,15N,Fluimicil Infantil-13C3,15N,N.alpha.-Acetylcysteine-13C3,15N,Parvolex-13C3,15N,Respaire-13C3,15N,Syntemucol-13C3,15N,Tixair-13C3,15N; Nombre IUPAC: (2R)-2-(acetil(15N)amino)-3-sulfanilo(1,2,3-13C3)ácido propanoico SMILES: O[13C]([13C@H]([13CH2]S)[15NH]C(C)=O)=O