accessibility menu, dialog, popup

UserName

HN

CAS RN 22990-19-8

IUPAC Nombre: 1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Sinónimos: 1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Peso molecular (g/mol): 209.29
Fórmula molecular: C15H15N
InChi Key: PRTRSEDVLBBFJZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C1CC2=CC=CC=C2C(N1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados