CAS RN 22972-51-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1S,4R)-1-Metil-4-(1-metiletenilo)-2-ciclohexen-1-ol, TRC
CAS: 22972-51-6 Fórmula molecular: C10 H16 O Peso molecular (g/mol): 152.23 Sinónimo: (1S-cis)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-ol,p-Mentha-2,8-dien-1-ol,(+)-(1S,4R)-p-Mentha-2,8-dien-1-ol,(+)-cis-p-Mentha-2,8-dien-1-ol,(+)-p-Mentha-2,8-dien-1-ol,(1S,4R)-p-Menth-2,8-dien-1-ol,cis-Isolimonenol,p-Mentha-2,8-dien-1-β-ol,PMD Nombre IUPAC: (1S,4R)-1-metil-4-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-ol SMILES: CC(=C)[C@@H]1CC[C@](C)(O)C=C1