CAS RN 229621-30-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Radical trans-3,4-bis[[(metilsulfonil)tio]metil]-2,2,5,5-tetrametilpirrolidin-1-iloxilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Radical trans-3,4-bis[[(metilsulfonil)tio]metil]-2,2,5,5-tetrametilpirrolidin-1-iloxilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.