CAS RN 229499-08-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
delta2-cefuroxima, TRC
CAS: 229499-08-5 Fórmula molecular: C16 H16 N4 O8 S Peso molecular (g/mol): 424.38 Sinónimo: 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2Z)-2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI),(6R,7R)-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-furanyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid Nombre IUPAC: (6R,7R)-3-(carbamoiloximetil)-7-[[(2Z)-2-(2-furil)-2-metoxiimino-acetil]amino-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxílico SMILES: CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC=C(COC(=O)N)C(N2C1=O)C(=O)O)\c3occc3