CAS RN 2290570-69-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dextrosimendan 6-Fenilo, TRC
CAS: 2290570-69-1 Fórmula molecular: C11H12N2O Peso molecular (g/mol): 188.23 Sinónimo: (5S)-4,5-Dihydro-5-methyl-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone Nombre IUPAC: (4S)-4-metil-3-fenil-4,5-dihidro-1H-pirirazina-6-una SMILES: C[C@H]1CC(=O)NN=C1c2ccccc2