CAS RN 22769-68-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil 5-Hidroxi-2-benzimidazolecarbamato de metilo, TRC
CAS: 22769-68-2 Fórmula molecular: C9H9N3O3 Peso molecular (g/mol): 207.19 Sinónimo: 5-Hydroxy-2-methoxycarbonylaminobenzimidazole,5-HydroxyMBC,5-Hydroxycarbendazim,Methyl 5-hydroxybenzimidazol-2-ylcarbamate; SMILES: O=C(CC(OCC)=O)CCCOCC1=CC=CC=C1