CAS RN 227088-94-0
IUPAC Nombre:
3-[1-({3'-nitro-[1,1'-biphenyl]-4-yl}oxy)-4-(pyridin-4-yl)butan-2-yl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Sinónimos:
3-[1-({3'-nitro-[1,1'-biphenyl]-4-yl}oxy)-4-(pyridin-4-yl)butan-2-yl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Peso molecular (g/mol):
463.51
Fórmula molecular:
C24H21N3O5S
InChi Key:
VQEHBLGYANQWEA-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(OCC(CCC2=CC=NC=C2)N2C(=O)CSC2=O)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ AZ 11645373
CAS: 227088-94-0 Fórmula molecular: C24H21N3O5S