CAS RN 22705-26-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fenilaceto-d5, TRC
CAS: 22705-26-6 Fórmula molecular: C8 2H5 H3 O2 Peso molecular (g/mol): 141.18 Sinónimo: Phenyl-d5 Acetic Acid Ester,Acetoxybenzene-d5,NSC 27795-d5,Phenol-d5 Acetate Nombre IUPAC: 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)ácido acético SMILES: [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(=O)O)c([2H])c1[2H]