accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOH2OH2ONa

CAS RN 226721-96-6

IUPAC Nombre: sodium 2-{4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl}propanoate dihydrate
Sinónimos: sodium 2-{4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl}propanoate dihydrate
Peso molecular (g/mol): 304.32
Fórmula molecular: C15H21NaO5
InChi Key: BAZQYVYVKYOAGO-UHFFFAOYNA-M
SMILES: O.O.[Na+].CC(C([O-])=O)C1=CC=C(CC2CCCC2=O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados