CAS RN 22668-01-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Etanidazol, TRC
CAS: 22668-01-5 Fórmula molecular: C7 H10 N4 O4 Peso molecular (g/mol): 214.18 Sinónimo: N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-acetamide Nombre IUPAC: N-(2-hidroxietil)-2-(2-nitroimidazol-1-il)acetamida SMILES: OCCNC(=O)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-]