accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3CCH3H2N

CAS RN 22526-47-2

IUPAC Nombre: 3,3-dimethylbutan-2-amine
Sinónimos: 2-butanamine, 3,3-dimethyl-
Peso molecular (g/mol): 101.19
Fórmula molecular: C6H15N
InChi Key: DXSUORGKJZADET-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(N)C(C)(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados