CAS RN 2250025-92-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ DREADD agonist 21 dihydrochloride
Potent muscarinic DREADD agonist; water soluble version of DREADD agonist 21 (Cat. No. 5548)