accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONHO

CAS RN 224779-27-5

IUPAC Nombre: tert-butyl 3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl 3-hydroxy-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 199.25
Fórmula molecular: C10H17NO3
InChi Key: NICJOYHYEDFTIX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC(O)C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)