CAS RN 2246848-30-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4,4,5,5-tetrametil-2-(2,3,4,5-tetraclorofenil)-1,3,2-dioxaborolano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4,4,5,5-tetrametil-2-(2,3,4,5-tetraclorofenil)-1,3,2-dioxaborolano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4,4,5,5-tetrametil-2-(2,3,4,5-tetraclorofenil)-1,3,2-dioxaborolano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.