CAS RN 22435-76-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
3-Desoxi-3-fluoro-1,2:5,6-bis-O-(1-metiletilideno)-Alfa-D-galactofuranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-Desoxi-3-fluoro-1,2:5,6-bis-O-(1-metiletilideno)-Alfa-D-galactofuranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3-Desoxi-3-fluoro-1,2:5,6-bis-O-(1-metiletilideno)-aD-galactofuranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.