CAS RN 2242743-87-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Lenalidomide 5'-piperazine-7'-methoxy
Cereblon ligand with terminal piperazine for onward chemistry