CAS RN 223537-30-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Rupintrivir, TRC
CAS: 223537-30-2 Fórmula molecular: C31H39FN4O7 Peso molecular (g/mol): 598.66 Sinónimo: (2E,4S)-4-[[(2R,5S)-2-[(4-Fluorophenyl)methyl]-6-methyl-5-[[(5-methyl-3-isoxazolyl)carbonyl]amino]-1,4-dioxoheptyl]amino]-5-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]-2-pentenoic Acid,AG 7088 Nombre IUPAC: etil (E,4S)-4-[[(2R,5S)-2-[(4-fluorofenil)metilo]-6-metil-5-[(5-metil-1,2-oxazol-3-carbonil)amino]-4-oxoxanoil]-5-[(3S)-2-oxopirrolidina-3-il]pent-2-enoato SMILES: CCOC(=O)\C=C\[C@H](C[C@@H]1CCNC1=O)NC(=O)[C@@H](CC(=O)[C@@H](NC(=O)c2cc(C)on2)C(C)C)Cc3ccc(F)cc3