CAS RN 223487-89-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Sal de clorhidrato de des-(2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(hidroxiimino)acetaldehído) 3-(clorometil) cefdinir (> 80%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sal de clorhidrato de des-(2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(hidroxiimino)acetaldehído) 3-(clorometil) cefdinir (> 80%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Sal de clorhidrato de des-(2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(hidroxiimino)acetaldehído) 3-(clorometil) cefdinir (> 80%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.