CAS RN 22342-46-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Diaminobiotina, TRC
CAS: 22342-46-7 Fórmula molecular: C9 H18 N2 O2 S Peso molecular (g/mol): 218.32 Sinónimo: (2S,3S,4R)-3,4-Diaminotetrahydro-2-thiophenepentanoic Acid,2-Thiophenepentanoic acid, 3,4-diaminotetrahydro-, [2S-(2α,3α,4α)]-,2-Thiophenevaleric acid, 3,4-diaminotetrahydro-, (2S,3S,4R)- (8CI),(2S,3S,4R)-3,4-Diaminotetrahydro-2-thiophenepentanoic acid,Diaminobiotin Nombre IUPAC: 5-[(2S,3S,4R)-3,4-diaminotiolano-2-il]ácido pentanoico SMILES: N[C@H]1CS[C@@H](CCCCC(=O)O)[C@H]1N