accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClClClCl

CAS RN 2234-13-1

IUPAC Nombre: octachloronaphthalene
Sinónimos: perna
Peso molecular (g/mol): 403.71
Fórmula molecular: C10Cl8
InChi Key: RTNLUFLDZOAXIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C2C(Cl)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados