CAS RN 2231085-26-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Hidroxi Palbociclib, TRC
CAS: 2231085-26-8 Fórmula molecular: C24H29N7O3 Peso molecular (g/mol): 463.53 Sinónimo: 6-Acetyl-8-cyclopentyl-2-[[5-(4-hydroxy-1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-5-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one Nombre IUPAC: 6-acetil-8-ciclopentilo-2-[[5-(4-hidroxipiperazina-1-il)piridina-2-il]amino]-5-metilpiridido[2,3-d]pirimidina-7-una SMILES: CC(=O)C1=C(C)c2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCN(O)CC4)nc2N(C5CCCC5)C1=O