accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClSClClCl

CAS RN 2227-13-6

IUPAC Nombre: 1,2,4-trichloro-5-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]benzene
Sinónimos: tetrasul
Peso molecular (g/mol): 324.04
Fórmula molecular: C12H6Cl4S
InChi Key: QUWSDLYBOVGOCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(SC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2Cl)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados