CAS RN 222539-29-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tosilato de (2S)-3-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-2-metilpropan-1-ilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tosilato de (2S)-3-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-2-metilpropan-1-ilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Tosilato de (2S)-3-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-2-metilpropan-1-ilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.