accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OOHNOHO

CAS RN 222530-33-8

IUPAC Nombre: 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclohexane-1-carboxylic acid
Sinónimos: 3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]cyclohexane-1-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 243.3
Fórmula molecular: C12H21NO4
InChi Key: JSGHMGKJNZTKGF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)