accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOSSSOOCH3

CAS RN 2225-23-2

IUPAC Nombre: 1-methyl-4-[({2-[(4-methylbenzenesulfonyl)sulfanyl]ethyl}sulfanyl)sulfonyl]benzene
Sinónimos: 1-methyl-4-({2-[(4-methylbenzenesulfonyl)sulfanyl]ethyl}sulfanylsulfonyl)benzene
Peso molecular (g/mol): 402.56
Fórmula molecular: C16H18O4S4
InChi Key: DUFUGAKEFZRFEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)SCCSS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados