CAS RN 221697-09-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Y1 receptor antagonist 1, MedChemExpress
MedChemExpress Y1 receptor antagonist 1 (H 409-22 isomer) is a neuropeptide Y1 receptor antagonist.