CAS RN 2216-15-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N,N-Dietil-4-nitroanilina, TRC
CAS: 2216-15-1 Fórmula molecular: C10H14N2O2 Peso molecular (g/mol): 194.23 Sinónimo: Aniline, N,N-diethyl-p-nitro- (6CI,7CI,8CI),N,N-Diethyl-4-nitrobenzenamine,4-(Diethylamino)nitrobenzene,4-Nitro-N,N-diethylaniline,p-Nitro-N,N-diethylaniline SMILES: CCN(CC)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]