accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2215-63-6

IUPAC Nombre: 1-benzyl-2,3-dihydro-1H-indazol-3-one
Sinónimos: 1-benzyl-2H-indazol-3-one
Peso molecular (g/mol): 224.26
Fórmula molecular: C14H12N2O
InChi Key: SXPJFDSMKWLOAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1NN(CC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados