CAS RN 221222-49-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
23-(9-Mercaptonilo)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosanoico (>85%), TRC
CAS: 221222-49-7 Fórmula molecular: C25 H50 O9 S Peso molecular (g/mol): 526.72 Sinónimo: 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxadotriacontanoic acid, 32-mercapto-,32-Mercapto-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadotriacontanoic acid,(11-Mercaptoundecyl)hexa(ethylene glycol) acetic acid,23-(9-Mercaptononyl)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosanoic acid,Carboxyl-terminated hexa(ethylene glycol) undecane thiol,[2-[2-[2-[2-[2-[2-[(11-Mercaptoundecyl)oxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]acetic acid,Carboxy-EG6-undecanethiol Nombre IUPAC: 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(11-sulfanilundecoxy)etoxi]etoxi]etoxi]ácido acético SMILES: OC(=O)COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS