CAS RN 220991-32-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Robenacoxib, LoGiCal
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
2
Robenacoxib, TRC
CAS: 220991-32-2 Fórmula molecular: C16 H13 F4 N O2 Peso molecular (g/mol): 327.27 Sinónimo: Robenacoxib,5-Ethyl-2-[(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)amino]benzeneacetic Acid; Nombre IUPAC: 2-[5-etil-2-(2,3,5,6-tetrafluoroanilino)fenil]ácido acético SMILES: CCc1ccc(Nc2c(F)c(F)cc(F)c2F)c(CC(=O)O)c1