CAS RN 22083-74-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac-Nicotine, TRC
CAS: 22083-74-5 Fórmula molecular: C10 H14 N2 Peso molecular (g/mol): 162.23 Sinónimo: Nicotine, racemic,(R,S)-Nicotine,1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine,3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine,DL-Nicotine Nombre IUPAC: 3-(1-metilpirrolidina-2-il)piridina SMILES: CN1CCCC1c2cccnc2