CAS RN 220757-75-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de sulfuro de omeprazol, TRC
CAS: 220757-75-5 Fórmula molecular: C17H19N3O2S . HCl Peso molecular (g/mol): 365.9 Sinónimo: 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole Monohydrochloride,2-[[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-5-methoxybenzimidazole Hydrochloride Nombre IUPAC: 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridina-2-il)metilsulfanil]-1H-benzimidazol; Cloruro SMILES: Cl.COc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)c(OC)c3C)nc2c1