accessibility menu, dialog, popup

UserName

OONHOOHO

CAS RN 220497-85-8

IUPAC Nombre: 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(furan-2-yl)propanoic acid
Sinónimos: 2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(furan-2-yl)propanoic acid
Peso molecular (g/mol): 377.4
Fórmula molecular: C22H19NO5
InChi Key: AJXDCHXGNUFBRC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C(CC1=CC=CO1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados