CAS RN 2204863-06-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Desoxo-palbociclib, TRC
CAS: 2204863-06-7 Fórmula molecular: C24H29N7O Peso molecular (g/mol): 431.53 Sinónimo: Palbociclib Impurity-2,Palbociclib Impurity D SMILES: CC1=C(C=C)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Nc4ccc(cn4)N5CCNCC5)ncc13