CAS RN 2204442-52-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-(4-(3-(4-((2-(metilcarbamoil)piridin-4-il)oxi)fenil)ureido)fenoxi)picolinato de metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-(4-(3-(4-((2-(metilcarbamoil)piridin-4-il)oxi)fenil)ureido)fenoxi)picolinato de metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.