CAS RN 220339-91-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-[6-O-Acetil-2,3,4-tris-O-(fenilmetil)-Alfa-D-manopiranosil]-1-[(4-metilfenil)sulfonil]-1H-indol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[6-O-Acetil-2,3,4-tris-O-(fenilmetil)-Alfa-D-manopiranosil]-1-[(4-metilfenil)sulfonil]-1H-indol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-[6-O-Acetil-2,3,4-tris-O-(fenilmetil)-aD-manopiranosil]-1-[(4-metilfenil)sulfonil]-1H-indol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.