accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(R)O(S)(S)(R)HOOOOOHO(S)CH3(S)HO(S)

CAS RN 2203-97-6

IUPAC Nombre: 4-{2-[(1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethoxy}-4-oxobutanoic acid
Sinónimos: solu-cortef hydrocortisone hemisuccinate hydrocortisone succinate cortisol hemisuccinate hydrocortisone na succinate cortisol 21-hemisuccinate saxizon hydrocortisone roussel 21-(hydrogensuccinate) oralsome
Peso molecular (g/mol): 462.54
Fórmula molecular: C25H34O8
InChi Key: VWQWXZAWFPZJDA-CGVGKPPMSA-N
SMILES: C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COC(=O)CCC(O)=O
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (2)
Industry Type 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados