CAS RN 22026-16-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
10-Heneicosanone, TRC
CAS: 22026-16-0 Fórmula molecular: C21H42O Peso molecular (g/mol): 310.56 Nombre IUPAC: henicosan-10-one SMILES: CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCC