CAS RN 220088-40-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metanicotina-d3, TRC
CAS: 220088-40-4 Fórmula molecular: C10 2H3 H11 N2 Peso molecular (g/mol): 165.25 Sinónimo: 3-Buten-1-amine, N-(methyl-d3)-4-(3-pyridinyl)-, (3E)- (9CI),Metanicotine-d3,Methyl-d3 Metanicotine,(E)-Metanicotine-D3 (methyl-D3),Rivanicline-D3 (N-methyl-D3),(3E)-N-(Methyl-d3)-4-(3-pyridinyl)-3-buten-1-amine,trans-Metanicotine-d3 Nombre IUPAC: (E)-4-piridina-3-il-N-(trideuteriometil)but-3-en-1-amina SMILES: [2H]C([2H])([2H])NCC\C=C\c1cccnc1