accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3NHH3C

CAS RN 2199-51-1

IUPAC Nombre: ethyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Sinónimos: ethyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 167.21
Fórmula molecular: C9H13NO2
InChi Key: QWSFDUPEOPMXCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=C(C)NC=C1C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados