CAS RN 219823-47-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(3R)-tetrahidrofurano-3-il 4-metilbenzenosulfonato, TRC
CAS: 219823-47-9 Fórmula molecular: C11H14O4S Peso molecular (g/mol): 242.29 Sinónimo: (R)-Toluene-4-sulfonic Acid Tetrahydrofuran-3-yl Ester,(3R)-Tetrahydro-3-furanol 4-Methylbenzenesulfonate; Nombre IUPAC: [(3R)-oxolán-3-il] 4-metilbencenosulfonato SMILES: Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[C@@H]2CCOC2