accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHOOHO

CAS RN 2198-64-3

IUPAC Nombre: 2-(phenylformamido)propanoic acid
Sinónimos: methylhippuric acid
Peso molecular (g/mol): 193.2
Fórmula molecular: C10H11NO3
InChi Key: UAQVHNZEONHPQG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados