CAS RN 2190509-40-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Impureza de aciclovir O (N-hidroximetil aciclovir), grado técnico, TRC
CAS: 2190509-40-9 Fórmula molecular: C9 H13 N5 O4 Peso molecular (g/mol): 255.231 Sinónimo: 9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-2-[(hydroxymethyl)amino]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one Nombre IUPAC: 9-(2-2-hidroxietoximetil)-2-(hidroximetilamino)-1H-purina-6-una SMILES: OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)NCO